Learn More
Tri-n-butilfenilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is applied in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la investigación química.
Solubilidad
Poco soluble (9,9E-5 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
Se aplica en la investigación química.
Solubilidad
Poco soluble (9,9E-5 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tri-n-butylphenyltin |
Color | Incolora |
Densidad | 1.125 g/mL |
Punto de ebullición | 125°C to 128°C (0.14 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
Fórmula lineal | C6H5Sn[(CH2)3CH3]3 |
Índice de refracción | 1.516 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2788 |
Beilstein | 3610571 |