Learn More
Citrato de tri-n-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11493983
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tributilo
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tributilo
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Tri-n-butyl citrate is used in polishes, inks, nitrocellulose lacquers, as an anti-foam agent and as a plasticizer. It is also used as paint additives, coating additives and processing aids. In addition to this, it is added to the zein film to enhance its mechanical properties for industrial processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de tri-n-butilo se utiliza en abrillantadores, tintas, lacas de nitrocelulosa, como agente antiespumante y como plastificador. También se utiliza como aditivo de pintura, aditivo de revestimiento y ayuda al procesamiento. Además de esto, se añade a la película de zeína para mejorar sus propiedades mecánicas para el procesamiento industrial.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl citrate
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 325°C
Temperatura de inflamación 157°C (315°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.444
Cantidad 50 g
Beilstein 1806072
Índice Merck 14,1564
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza 99%