Learn More
Tri-n-butil(3-metil-2-butenil)estaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin is used in prenylation of ethyl propiolate. It is also involved in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tri-n-butil(3-metil-2-butenil)estaño se utiliza en la prenilación de propiolato de etilo. También participa en la investigación química.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El tri-n-butil(3-metil-2-butenil)estaño se utiliza en la prenilación de propiolato de etilo. También participa en la investigación química.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin |
Densidad | 1.042 |
Punto de ebullición | 283°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.488 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2788 |
Beilstein | 3588742 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.19 |