Learn More
Di-p-toluenosulfonato de tri(etilenglicol), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026934
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19249-03-7
C20H26O8S2
458.54
MFCD00048096
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
tri ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, triethylene glycol ditosylate, ethane-1,2-diylbis oxy bis ethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, triethylene glycol di p-toluenesulfonate, 1,2-bis 2-tosyloxyethoxy ethane, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethane-1,2-diylbis oxyethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfon ate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxyethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
316652
4-metilbencenosulfonato de 2-[2-[2-(4-metilfenil)sulfoniloxietoxi]etoxi]etilo
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19249-03-7
C20H26O8S2
458.54
MFCD00048096
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
tri ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, triethylene glycol ditosylate, ethane-1,2-diylbis oxy bis ethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, triethylene glycol di p-toluenesulfonate, 1,2-bis 2-tosyloxyethoxy ethane, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethane-1,2-diylbis oxyethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfon ate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxyethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
316652
4-metilbencenosulfonato de 2-[2-[2-(4-metilfenil)sulfoniloxietoxi]etoxi]etilo
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate is used in the synthesis of 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl] ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El di-p-toluenosulfonato de tri(etilenglicol) se utiliza en la síntesis de etanona de 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-ciclopentadec-13-il)-fenilo].
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.55
Porcentaje de pureza 98%