missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-tri-Calcium Phosphate, puriss. p.a., ≥75% α to Phase Basis, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15615770
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7758-87-4
Ca3O8P2
310.174
MFCD00015984
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
24456
CHEBI:9679
tricalcio; difosfato
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7758-87-4
Ca3O8P2
310.174
MFCD00015984
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
24456
CHEBI:9679
tricalcio; difosfato
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]

Puriss. p.a.,≥75% α-phase basis (sinterted powder)

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-tri-Calcium phosphate
Punto de fusión 1670°C
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥75% α to phase basis (sintered powder)
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Sintered powder
Densidad 3.27g/cm3
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'