Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69368 Sandal - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marca:  Uvex 6936842
Detalles adicionales : Peso : 1.08200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17223821
  • 96.10€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sandalia Uvex 2 Trend 69368 S1 SRC
  • Sandalia de seguridad deportiva S1 con ajuste ancho
  • Microvelour transpirable
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • Dobles correas de sujeción de velcro ajustables individualmente
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia de volumen por debajo de 35 megaohmios
  • Protección fiable para los usuarios
  • Puntera de acero y protección del talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Revestimiento de tecnología Uvex Climazone, plantilla climática cómoda superior y extraíble
    • El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados suaves
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • N.º de artículo 69368
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
Negra, Azul
42
Acero
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
S1
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC