Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69348 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
104.00€
Especificaciones
Color Negro, Azul
Material Cuero
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Acero
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17283631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934838
38
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17293631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934839
39
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17203641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934840
40
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17213641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934841
41
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17223641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934842
42
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17233641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934843
43
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17243641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934844
44
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17253641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934845
45
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17263641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934846
46
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17273641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934847
47
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17283641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934848
48
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17293641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934849
49
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17203651
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934850
50
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17213651
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934851
51
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17223651
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6934852
52
104.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 2 Trend Shoe 69348 S2 SRC
  • Sporty S2 safety shoe with wide fit
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
    • Moisture transport system helps maintain foot temperature
  • Soft padding collar and dust tongue
  • Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 69348
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Azul
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Cuero
Acero
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
S2