missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU 69353 Boot - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
110.00€
Especificaciones
Color | Negro, Azul |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Acero |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17283691
|
Uvex
6935338 |
38 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17293691
|
Uvex
6935339 |
39 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17203701
|
Uvex
6935340 |
40 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17213701
|
Uvex
6935341 |
41 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17223701
|
Uvex
6935342 |
42 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17233701
|
Uvex
6935343 |
43 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17243701
|
Uvex
6935344 |
44 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17253701
|
Uvex
6935345 |
45 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17263701
|
Uvex
6935346 |
46 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17273701
|
Uvex
6935347 |
47 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17283701
|
Uvex
6935348 |
48 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17293701
|
Uvex
6935349 |
49 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17203711
|
Uvex
6935350 |
50 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17213711
|
Uvex
6935351 |
51 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17223711
|
Uvex
6935352 |
52 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 Trend Boot 69353 S3 SRC
- Sporty S3 safety boot with wide fit
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Penetration-resistant steel midsole, steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Foamed polyurethane scuffcap helps increase product life of upper
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding collar and dust tongue
- Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69353
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Negro, Azul | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Cuero | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |