Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU 69351 Boot - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marca:  Uvex 6935150
Detalles adicionales : Peso : 1.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17203681
  • 101.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 27-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bota Uvex 2 Trend 69351 S3 SRC
  • Bota de seguridad deportiva S3 con ajuste ancho
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cordones fáciles de atar y resistentes a la suciedad y al calor
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia de volumen por debajo de 35 megaohmios
  • Protección fiable para los usuarios
  • Entresuela de acero resistente a la penetración, puntera de acero y protección del talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • La puntera de espuma de poliuretano aumenta la vida útil de la parte exterior
  • Revestimiento de tecnología Uvex Climazone, plantilla climática cómoda superior y extraíble
    • El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados suaves
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • N.º de artículo 69351
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
Azul, Negra
50
Acero
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S3
Cuero
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC