missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ TRDD3 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00028523-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108862

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH22317
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
58.3
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MLFSSLLCVFVAFSYSGSSVAQKVTQAQSSVSMPVRKEVTLNCLYETSWWSYYIFWYKQLPSKEMIFLIRQGSDEQNAKSGRYSVNFKKAAKSVALTISALQLEDSAKYFCALGESFLPFRGNFHYTDKLIFGKGTRVTVEPRSQPHTKPSVFVMKNGTNVACLVKEFYPKDIRINLVSSKKITEFDPAIVISPSGKYNAVKLGKYEDSNSVTRSVQHDNKTVHSTDFEVKTDSTDHVKPKETENTKQPSKSCHKPKAIVHTEKVNMMSLTVLGLRMLFAKTVAVNFLLTAKLFFL
TCRD
TRDD3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
28523
TRDD3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TRDD3
Human
Recombinant
Solution
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers