Learn More
Skytec™ TRC715 Safety Gloves
Codice prodotto. 30274640 Sfoglia Tutto Skytec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 pairs
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30274640 Large 10 pairs
30274509 Small 10 pairs
30274598 Medium 10 pairs
30274596 X-Large 10 pairs
30274626 2X-Large 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30274640 Fornitore Skytec™ N. del fornitore SKG00016EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.19€
    104.25€ / 10 pares
    Ahorro 31.94€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Outstanding cut resistance allowing protection in high risk applications. Breathable, long lasting and flexible glove providing excellent grip in oily conditions.
  • Recycled Polyester
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Fully encapsulated steel with recycled polyester on the outside strengthens the protection against burrs and sharp edges
  • Micro foam nitrile coating gives exceptional grip while allowing warm air and moisture from inside to escape
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Coating Material Foam Nitrile
Color Green, Black
Cut Resistance Rating Level E
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Steel Fiber
Product Type Cut-resistant Gloves
Size Large
EN388 Standard 4X43E
Liner Material HPPE, Recycled Polyester
Length (Metric) 255 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.