Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
Marca: Tenak™ TE29228
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Las bandejas individuales son un cajón que incluye una tapa con un asa en la parte delantera y encajará en cualquiera congelador
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
560 x 278 x 280 mm | |
278 mm |