missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transthyretin/Prealbumin Antibody (003), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Bio-Techne NBP2-90050AF594

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18215236

  • 607.98€ / 0.10 ml
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones

Especificaciones

Transthyretin/Prealbumin
Monoclonal
Alexa Fluor 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
3
ELISA
ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Transthyretin/Prealbumin (NP_000362.1; Met 1-Glu 147).
0.1 mL
Cancer
7276
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales