Learn More
BRAND™ Embudo de uso general de polipropileno transparente
Fabricado con vidrio sodocálcico AR-GLAS™, este tipo 3 de pipeta de medición de clase AS incluye graduaciones con marcado DE-M y están calibradas para una administración total.
Marca:  BRAND™ 28412
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11803980
  • 84.80€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • Teclee 3 (cero en la parte superior)
  • Graduaciones de marcado DE-M
  • Calibradas para administrar (TD, Ex.)
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
  • Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 835
±0,03 ml
AR-GLAS™
0,1 ml
5 ml