Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre Tygon™
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión. Los tubos de microcalibre Tygon™ son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de flujo bajo.
111.00€ - 133.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon ND-100-80 |
Longitud global (métrico) | 30,48 m |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general en laboratorio y farmacia, especialmente con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión, también excelentes con aplicaciones de bombas peristálticas de bajo flujo. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15154499
|
Masterflex™
06419-01 |
0,51 mm |
133.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15283647
|
Masterflex™
06419-03 |
0,76 mm |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15249124
|
Masterflex™
06419-05 |
1,27 mm |
111.00€
30 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión.Los tubos de microcalibre TygonTM son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de flujo bajo.
Los tubos son extremadamente flexibles y transparentes. Tubos atóxicos, apirógenos y biocompatibles para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio.- La resina cumple los requisitos de Clase VI de USP
- Escala de temperatura: de - 31 a 85 °C
- Esterilizar: esterilizable en autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Especificaciones
Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Tygon ND-100-80 | |
Uso general en laboratorio y farmacia, especialmente con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión, también excelentes con aplicaciones de bombas peristálticas de bajo flujo. | |
1/pack | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
30,48 m | |
-31 °C | |
Translúcido | |
–De 31 a 85 °C |