Learn More
Masterflex™ Tubos para bomba B/T™ de silicona curada al platino PerfectPosition™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ de la serie B/T
Marca:  Masterflex™ 96510-91
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11876793
  • 1925.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Una claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
  • Superficie lisa; niveles inferiores de unión a proteínas
  • Potencial lixiviable inferior
  • Idóneo para uso farmacéutico y biotecnológico
  • Los tubos para bombas B/T™ Masterflex™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba B/T, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible.
  • Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
Silicona (curada al platino)
3 m
-40 °C
De 1,4 a 44 l/min
8,8 m
30 psi
de 100 °C
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
19 mm
8,8 m (10 pies)
Uso farmacéutico y biotecnológico
91
3/4 pulg
Translúcido
660 mm Hg