Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human IRF1 siRNA
Blocks transcription and translation of IRF1 from Human.
Marca: enQuireBio™ QX33-10nmol
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
NP_002189 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
3659 | |
10 nmol | |
Humano |
Células epiteliales de osteosarcoma humano U-2 OS del hueso. | |
IRF1 | |
ARNip | |
IRF-1, factor regulador del interferón 1, MAR | |
Liofilizado. |