Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-1 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX38-5nmol
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059221
  • 369.00€ / 5 nanomoles
Fecha estimada de envío
18-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001214
siRNA
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Interleukin 1, Beta, Convertase, ICE, Caspase 1
834
Lyophilized.
5 nmol
Human
CASP1
Human Primary Keratinocytes.