missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-1 from Human.
Marca: enQuireBio™ QX38-1nmol
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
NP_001214 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
834 | |
1 nmol | |
Humano |
Queratinocitos primarios humanos. | |
CASP1 | |
ARNip | |
Interleucina 1, beta, convertasa, ICE, caspasa 1 | |
Liofilizado. |