Learn More
Syngene™ Transiluminador para sistemas G:Box
El transiluminador UV para sistemas G:Box de Syngene™ está diseñado para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
Marca:  Syngene™ GX-2530S-E60
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15839952
  • 1600.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Fijo
Transiluminador UV
230 W
335 x 310 x 100 mm
250 x 300 mm
230 V
254 nm
Para sistemas G:Box
250 x 300 mm
230 V 50 Hz 230 W
Syngene 2530S
60 Hz