Learn More
Syngene™ Transiluminador para sistemas G:Box
El transiluminador UV para sistemas G:Box de Syngene™ está diseñado para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
Marca: Syngene™ GX-2020SM-E60
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Especificaciones
Fijo | |
Transiluminador UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |
254/302 nm | |
Para sistemas G:Box | |
200 x 200 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2020SM | |
60 Hz |