Learn More
Syngene™ Transiluminador para sistemas G:Box
El transiluminador UV para sistemas G:Box de Syngene™ está diseñado para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
Marca:  Syngene™ GX-2020LM-E60
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859942
  • 1260.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Fijo
365/302 nm
Para sistemas G:Box
200 x 200 mm
230 V 50 Hz 230 W
Syngene 2020LM
60 Hz
UV
Transiluminador UV
230 W
335 x 310 x 100 mm
200 x 200 mm
230 V