Learn More
Transglutaminase II Ab-4, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Transglutaminase II Ab-4, Rabbit Polyclonal Antibody.
162.18€ - 678.30€
Especificaciones
Antígeno | Transglutaminase II Ab-4 |
---|---|
Concentración | 1mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12602757
|
Epredia
RB-060-B0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12632757
|
Epredia
RB-060-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12612757
|
Epredia
RB-060-B1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12642757
|
Epredia
RB-060-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12652757
|
Epredia
RB-060-P1ABX |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12622757
|
Epredia
RB-060-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12672757
|
Epredia
RB-060-PABX |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
TGase II is implicated in programmed cell death, signal transduction, drug-resistance, cell growth, endocytosis, insulin secretion, cell adhesion, cataract formation, and wound healing.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant full-length human TGase II
Molecular Weight: 77-85kDa
Positive Control: HUVEC cells, Breast CA
Cellular Localization: Cytoplasm, membrane and extracellular matrix Ab-4 is excellent for staining of endothelial cells in murine tissues.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Transglutaminase II Ab-4 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Human, Mouse | |
IgG |
1mg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Neuroscience | |
Recombinant full length human TGase II | |
Primary |