Learn More
transgelin/SM22 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno transgelin/SM22
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826913
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10493-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16816913
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10493-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody was generated against full length transgelin 1 protein. It can cross-react with other two transgelins based on the sequence similarity.
The protein encoded by this gene is a transformation and shape-change sensitive actin cross-linking/gelling protein found in fibroblasts and smooth muscle. Its expression is down-regulated in many cell lines, and this down-regulation may be an early and sensitive marker for the onset of transformation. A functional role of this protein is unclear. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
transgelin/SM22
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P31232, P37804, Q01995
21345, 25123, 6876
transgelin/SM22 Fusion Protein Ag0764
Primary
-20°C
TAGLN
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SM22, SM22 alpha, SM22a, SM22alpha, TAGLN, TAGLN1, transgelin
Tagln
IgG
Antigen Affinity Chromatography