Learn More
BRAND™ Transferpette™ -8 Electronic Microliter Pipette
Combines comfortable design, balanced weight distribution, intuitive software and user-friendly documentation for your pipetting needs.
Marca: BRAND™ 705404
1002.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21923" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Diseño de carcasa funcional y ergonómico
- 8 canales
- Nuevo apoyadedo ajustable
- Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
- Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
- Pistón resistente a la corrosión y expulsor
- Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
- Listos para su uso: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de la batería, función de actualización de la batería incluso durante la recarga
- Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
- Se suministra con batería, adaptador de CA, soporte de dispositivo, depósito de reactivos, herramienta de montaje, aceite de silicona y un juego de anillos de sellado hechos de FKM
Especificaciones
≤ 0,8 %;, ± 1,6 micro; L | |
30 a 850 μL | |
8 | |
Transferpette™ | |
Pipeta de microlitro electrónica | |
LCD | |
Adaptador de CA para Europa | |
1 unidad | |
230 V |
200μL Punta | |
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
8 | |
Sí | |
De 10 a 200 μl | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
0,2 μl | |
230 V/50 Hz | |
50 Hz |