Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de transferencia o electrotransferencia (x10), pH 8,5
Used to allows protein transfer from gels to nitrocellulose or PVDF at relatively higher voltages.
45.80€ - 142.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15445309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K2 |
1L |
45.80€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15455309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K3 |
2L |
78.20€
2 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15465309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K7 |
4 l |
142.00€
4 litros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5 is used to allows protein transfer from gels to nitrocellulose or PVDF at relatively higher voltages.