Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans, trans-2, 4-Decadienal |
Color | Amarillo |
Densidad | 0.8500g/mL |
Punto de ebullición | 114°C to 116°C (10.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 85°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 92% min. (main isomer) (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO |
Índice de refracción | 1.5140 to 1.518 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- trans,trans-2,4-Decadienal
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.