Learn More
trans-N,N'-Dimetil-1,2-ciclohexanodiamina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090002
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
67579-81-1
C8H18N2
142.24
MFCD03001702
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
2733821
(1R,2R)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
CNC1CCCCC1NC
67579-81-1
C8H18N2
142.24
MFCD03001702
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
2733821
(1R,2R)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
CNC1CCCCC1NC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.902
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.