Learn More
trans-beta-Metilestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10446790
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
873-66-5
C9H10
118.18
MFCD00009280
QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
beta-methylstyrene, trans-beta-methylstyrene, 1-phenylpropene, isoallylbenzene, propenylbenzene, trans-1-phenyl-1-propene, 1-propenylbenzene, trans-propenylbenzene, 1-phenyl-1-propene, benzene, 1-propenyl
252325
[(E)-prop-1-enil]benceno
CC=CC1=CC=CC=C1
873-66-5
C9H10
118.18
MFCD00009280
QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
beta-methylstyrene, trans-beta-methylstyrene, 1-phenylpropene, isoallylbenzene, propenylbenzene, trans-1-phenyl-1-propene, 1-propenylbenzene, trans-propenylbenzene, 1-phenyl-1-propene, benzene, 1-propenyl
252325
[(E)-prop-1-enil]benceno
CC=CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-β-Methylstyrene
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9110g/mL
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH3
Índice de refracción 1.5480 to 1.55
Cantidad 10 g
Beilstein 05, 481
Gravedad específica 0.911
Estabilizante 0.01% BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-ß-Methylstyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.