Learn More
trans-Diclorobis(trifenilfosfina)paladio(II), Premion™, 99,95 % (base de metálica), 14,7 % mínimo de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051456
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
13965-03-2
C36H30Cl2P2Pd
701.90
MFCD00009593
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
131664180
etano; metano; paladio(2+); trifenilfosfano; dicloruro
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
13965-03-2
C36H30Cl2P2Pd
701.90
MFCD00009593
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
131664180
etano; metano; paladio(2+); trifenilfosfano; dicloruro
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Punto de fusión ∼310°C (decomposition)
Color Amarillo
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.91
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,7% mín.
Forma física Polvo