Learn More
Alfa Aesar™ trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Coupling of C-C bonds
Marca:  Alfa Aesar™ 039823.03
Detalles adicionales : CAS : 28425-04-9 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3464 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309147
  • 149.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
28425-04-9
413.64
ULYNIEUXPCUIEL-UHFFFAOYSA-L
11144124
CCP(CC)CC.CCP(CC)CC.Cl[Pd]Cl
C12H30Cl2P2Pd
MFCD00191831
dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium dichloride, trans-dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium ii chloride, pdcl2 pet3 2, palladium,dichlorobis triethylphosphine, dichloropalladium-triethylphosphane 1/2, dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine dichloridopalladium ii
dichloropalladium;triethylphosphane
Especificación
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
1g
C12H30Cl2P2Pd
UN3464
Soluble in chloroform, toluene and benzene
CCP(CC)CC.CCP(CC)CC.Cl[Pd]Cl
413.64
413.63
Hygroscopic
28425-04-9
MFCD00191831
dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium dichloride, trans-dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium ii chloride, pdcl2 pet3 2, palladium,dichlorobis triethylphosphine, dichloropalladium-triethylphosphane 1/2, dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine dichloridopalladium ii
ULYNIEUXPCUIEL-UHFFFAOYSA-L
dichloropalladium;triethylphosphane
11144124