Learn More
trans-Cinamaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229151
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
14371-10-9
C9H8O
132.16
MFCD00007000
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
637511
CHEBI:16731
O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
14371-10-9
C9H8O
132.16
MFCD00007000
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
637511
CHEBI:16731
O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamaldehyde
Punto de fusión -7.5°C
Color Amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 250.0°C to 252.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCHO
Índice de refracción 1.6210 to 1.6230
Cantidad 50 g
Beilstein 07,348
Índice Merck 14,2297
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1g/L (20°C) (kolbenmethode).
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enal
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido