Learn More
Trans-4-metilciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
trans-4-Methylcyclohexanol is used to prepare 4-methylcyclohexyl nitrite to study the laser-induced fluorescence (LIF) excitation spectra of the 4-methylcyclohexoxy and d11-cyclohexoxy radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-4-metilciclohexanol se utiliza para preparar nitrito de 4-metilciclohexilo para estudiar los espectros de excitación de fluorescencia inducida por láser (LIF) de los radicales de 4-metilciclohexoxi y d11-ciclohexoxi.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El trans-4-metilciclohexanol se utiliza para preparar nitrito de 4-metilciclohexilo para estudiar los espectros de excitación de fluorescencia inducida por láser (LIF) de los radicales de 4-metilciclohexoxi y d11-ciclohexoxi.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-4-Methylcyclohexanol |
Densidad | 0.91 |
Punto de ebullición | 173°C to 175°C |
Temperatura de inflamación | 72°C (162°F) |
Índice de refracción | 1.455 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |