Learn More
Ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
A chemopreventive analogue of caffeic acid.trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is used as an important raw material for the preparation of its corresponding esters by reacting with alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Análogo quimiopreventivo del ácido cafeico. El ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico se utiliza como una materia prima importante para la preparación de sus ésteres correspondientes al reaccionar con alcoholes.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Análogo quimiopreventivo del ácido cafeico. El ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico se utiliza como una materia prima importante para la preparación de sus ésteres correspondientes al reaccionar con alcoholes.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid |
Punto de fusión | 170°C to 175°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1371483 |
Índice Merck | 14,4062 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol and hot water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.19 |
Porcentaje de pureza | 99% |