Learn More
trans-4-(Boc-amino)ciclohexanoacetaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde is an intermediate for the synthesis of cariprazine (C183490), a novel antipsychotic acting on dopamine D3/D2 receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-4-(Boc-amino)ciclohexanacetaldehído es un intermediario para la síntesis de cariprazina (C183490), un antipsicótico novedoso que actúa sobre los receptores D3/D2 de la dopamina.
Solubilidad
Escasamente soluble (0,41 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El trans-4-(Boc-amino)ciclohexanacetaldehído es un intermediario para la síntesis de cariprazina (C183490), un antipsicótico novedoso que actúa sobre los receptores D3/D2 de la dopamina.
Solubilidad
Escasamente soluble (0,41 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble (0.41g/L) (25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 250 mg |