missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido trans-3-cloroacrílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
trans-3-Chloroacrylic acid is a chlorinated carboxylic acid for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el ácido trans-3-cloroacrílico es un ácido carboxílico clorado para la investigación proteómica.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese a 4 °C lejos de agentes oxidantes y bases.
el ácido trans-3-cloroacrílico es un ácido carboxílico clorado para la investigación proteómica.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese a 4 °C lejos de agentes oxidantes y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-3-Chloroacrylic acid |
Punto de fusión | 81°C to 85°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1720279 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
SMILES | C(=CCl)C(=O)O |
Peso molecular (g/mol) | 106.505 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.51 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'