missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-2-Undecen-1-ol, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7024652
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75039-84-8
C11H22O
170.296
MFCD00014060
SKBIQKQBLQHOSU-MDZDMXLPSA-N
trans-2-undecen-1-ol, 2-undecen-1-ol, e-2-undecen-1-ol, unii-ntg184ujn9, 2e-undec-2-en-1-ol, e-undec-2-en-1-ol, 2e-2-undecen-1-ol, ntg184ujn9, undec-2-enol, 1-hydroxy-2-undecene
5365004
(E)-Undec-2-en-1-ol
CCCCCCCCC=CCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75039-84-8
C11H22O
170.296
MFCD00014060
SKBIQKQBLQHOSU-MDZDMXLPSA-N
trans-2-undecen-1-ol, 2-undecen-1-ol, e-2-undecen-1-ol, unii-ntg184ujn9, 2e-undec-2-en-1-ol, e-undec-2-en-1-ol, 2e-2-undecen-1-ol, ntg184ujn9, undec-2-enol, 1-hydroxy-2-undecene
5365004
(E)-Undec-2-en-1-ol
CCCCCCCCC=CCO

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El trans-2-undecen-1-ol se utiliza como agente perfumante.

Solubilidad
Soluble en agua (67,15 g/l).

Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-2-Undecen-1-ol
Punto de ebullición 150°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1841046
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'