Learn More
Alfa Aesar™ Ácido trans-2-pentenoico, +90 %, +otros isómeros restantes
Marca:  Alfa Aesar™ A12689.30
Detalles adicionales : CAS : 13991-37-2 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440593
  • 800.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
13991-37-2
100.117
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
638122
Ácido (E)-pent-2-enoico
C5H8O2
MFCD00002704
trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
CHEBI:38366
CCC=CC(=O)O
Especificaciones
trans-2-Pentenoic acid
102°C (215°F)
1.4515
8°C to 10°C
13991-37-2
C5H8O2
UN3265
trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
CCC=CC(=O)O
100.117
CHEBI:38366
≥90%
0.992
Pungent
200°C to 203°C
250g
otros isómeros restantes
MFCD00002704
1720312
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Ácido (E)-pent-2-enoico
638122
100.12
Videos
SDS Documentos