Learn More
Alfa Aesar™ Ácido trans-2-nitrocinámico, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A13171.22
Detalles adicionales : CAS : 1013-96-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444564
  • 162.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 5
1013-96-3
193.158
BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
735923
C9H7NO4
MFCD00007189
2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
trans-2-Nitrocinnamic acid
245°C to 249°C
1013-96-3
MFCD00007189
2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
735923
98%
Odorless
100g
C9H7NO4
2211209
BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
193.158
193.16
Videos
SDS Documentos