Learn More
Ácido trans-2-hidroxicinámico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081669
48.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
614-60-8
C9H8O3
164.16
MFCD00004379
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
2-hydroxycinnamic acid, o-coumaric acid, trans-2-hydroxycinnamic acid, 2-coumaric acid, trans-o-hydroxycinnamic acid, trans-o-coumaric acid, 2-coumarate, e-o-hydroxycinnamic acid, 2-hydroxycinnamate, o-hydroxy-trans-cinnamic acid
637540
CHEBI:18125
(2E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
614-60-8
C9H8O3
164.16
MFCD00004379
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
2-hydroxycinnamic acid, o-coumaric acid, trans-2-hydroxycinnamic acid, 2-coumaric acid, trans-o-hydroxycinnamic acid, trans-o-coumaric acid, 2-coumarate, e-o-hydroxycinnamic acid, 2-hydroxycinnamate, o-hydroxy-trans-cinnamic acid
637540
CHEBI:18125
(2E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-2-Hydroxycinnamic acid
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1100900
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza ≥98%