Learn More
Éster de pinacol de ácido trans-2-etoxietenil-1-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester |
Punto de ebullición | 50°C (0.3 mmHg) |
Índice de refracción | 1.446 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.07 |
Porcentaje de pureza | 98% |