Learn More
Ácido trans-2-amino-1-ciclohexanecarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid |
Punto de fusión | 274°C to 278°C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 1 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.