Learn More
trans-2,3-Epoxibutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026165
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21490-63-1
C4H8O
72.107
MFCD00005129
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
6432237
(2R,3R)-2,3-dimetiloxirano
CC1C(O1)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21490-63-1
C4H8O
72.107
MFCD00005129
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
6432237
(2R,3R)-2,3-dimetiloxirano
CC1C(O1)C
A higher order cuprate reacted with trans-2,3-epoxybutane a high yield both counted on the epoxide (96%) and on the haloalkane (85%). Enolate derived from trans-2,3-Epoxybutan has chiral recognition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un cuprato de orden superior reaccionó con el trans-2,3-epoxibutano con una gran producción tanto en el epóxido (96 %) como en el haloalcano (85 %). El enolato derivado del trans-2,3-epoxibutano tiene reconocimiento quiral.
Solubilidad
Soluble en agua (95 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-2,3-Epoxybutane
Densidad 0.804
Punto de ebullición 54°C to 55°C
Temperatura de inflamación −26°C (−14°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.373
Cantidad 1 g
Número UN UN3271
Beilstein 79772
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water(95g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 97%