Learn More
Ácido trans-2,3-dimetilacrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736269
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
80-59-1
C5H8O2
100.12
MFCD00066864
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
125468
CHEBI:9592
ácido (E)-2-metilbut-2-enoico
C\C=C(/C)C(O)=O
80-59-1
C5H8O2
100.12
MFCD00066864
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
125468
CHEBI:9592
ácido (E)-2-metilbut-2-enoico
C\C=C(/C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Punto de fusión 61.0°C to 65.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 198.4°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(CH3)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 430
Índice Merck 15, 9589
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 1g/10mL methanol,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C