Learn More
trans-1-(Boc-amino)-4-(hidroximetil)ciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane is used to prepare C-2 hydroxyethyl imidazopyrrolo pyridines as JAK1 inhibitors. It is also used to prepare Mer kinase inhibitors for treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
trans-1-(Boc-amino)-4-(hidroximetil)ciclohexano se utiliza para preparar piridinas C-2 hidroxietil imidazopirroles como inhibidores de la JAK1. También se utiliza para preparar inhibidores de la Mer quinasa para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica.
Solubilidad
Ligeramente soluble (4,4 g/L) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
trans-1-(Boc-amino)-4-(hidroximetil)ciclohexano se utiliza para preparar piridinas C-2 hidroxietil imidazopirroles como inhibidores de la JAK1. También se utiliza para preparar inhibidores de la Mer quinasa para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica.
Solubilidad
Ligeramente soluble (4,4 g/L) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane |
Información de solubilidad | Slightly Soluble (4.4g/L) (25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.31 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |
Forma física | Sólido |