Learn More
trans-1,4-Dibromo-2-buteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692336
50.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
821-06-7
C4H6Br2
213.9
MFCD00000249
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene
641245
(E)-1,4-dibromobotbut-2-eno
C(C=CCBr)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
821-06-7
C4H6Br2
213.9
MFCD00000249
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene
641245
(E)-1,4-dibromobotbut-2-eno
C(C=CCBr)Br
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-1, 4-Dibromo-2-butene
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 48°C to 53°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CHCHCH2Br
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-1,4-Dibromo-2-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.