Learn More
trans-1,2-Dibenzoiletileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10436720
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
959-28-4
C16H12O2
236.27
MFCD00003083
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
trans-1,2-dibenzoylethylene, dibenzoylethylene, 1,2-dibenzoylethylene, 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, trans-1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, 1,2-dibenzoylethene, ethylene, 1,2-dibenzoyl, usaf nd-57, 2-butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl, trans-diphenacylidene
735960
(E)-1,4-difenilbut-2-eno-1,4-diona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
959-28-4
C16H12O2
236.27
MFCD00003083
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
trans-1,2-dibenzoylethylene, dibenzoylethylene, 1,2-dibenzoylethylene, 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, trans-1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, 1,2-dibenzoylethene, ethylene, 1,2-dibenzoyl, usaf nd-57, 2-butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl, trans-diphenacylidene
735960
(E)-1,4-difenilbut-2-eno-1,4-diona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-1, 2-Dibenzoylethylene
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 108.0°C to 112.0°C
Color Beige amarronado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCH=CHCOC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 07, IV, 2578
Fieser 01,195
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales o copos