Learn More
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,Nft.,Nft.,-ácido tetraacético monohidrato, ACS, 97,5-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050393
21.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
125572-95-4
C14H20N2O8
344.32
MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
2723844
2-[[1R,2R)-2-[bis(carboximetil)amino]ciclohexil-(carboximetil)amino]ácido acético;hidrato
[O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
125572-95-4
C14H20N2O8
344.32
MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
2723844
2-[[1R,2R)-2-[bis(carboximetil)amino]ciclohexil-(carboximetil)amino]ácido acético;hidrato
[O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate is an analytical reagent and a complexating agent for sodium. It acts as a ligand to prepare lanthanide shift reagents. It is involved in the separation and determination of iron(III)-dimethyldithiocarbamate, manganese(II)-ethylenebisdithiocarbamate and zinc(II)-ethylenebisdithiocarbamate by sensitive capillary electrophoretic ultraviolet method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 213°C to 216°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 100.5%
Cantidad 5 g
Beilstein 3222748
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide and alkali solutions. Insoluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.35 (346.34 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97.5 to 100.5%
Grado ACS
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.