Learn More
Bollé Safety Tracker Safety Goggles
Click to view available options
Tinción de lente:
Ahumado
Amarillo
con tono 5
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, AntiUV
Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, AntiUV
Descripción
- Protección superior.
- Refuerzo de espuma extraíble con ventilación indirecta.
- Protección inferior.
- Correa ajustable extraíble.
- Ventilación lateral.
- Revestimiento Platinum™.
- Las gafas de seguridad Tracker están disponibles con una variedad de atributos destacados y certificados, entre los que se incluyen los siguientes (consulte las especificaciones por modelo):
- EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
- EN 172, riesgos de radiación solar: Filtro de protección contra las radiaciones solares industriales. Recomendado para trabajos en el exterior, la norma EN172 garantiza una protección del 99,99 % de las radiaciones solares ultravioletas. Niveles de aplicación: 5-3.1 (Polarizado) 5-2 (Twilight), 5-1.4 (ESP o CSP), 5/1.1-1.4 (Contraste), 5-2.5 y 5 a 4.1 (Ahumado). Color de la lente: depende de la tecnología de la lente.
- EN 175, norma para la soldadura: Especifica las exigencias de seguridad y los métodos de ensayo de los equipamientos de protección de los ojos y de la cara utilizados para la soldadura y las técnicas asociadas. La presente norma europea especifica las exigencias y los métodos de ensayo relativos a los equipos de protección individual utilizados para proteger los ojos y la cara del operario contra las radiaciones ópticas nocivas y contra otros riesgos específicos debidos a los procedimientos habituales de soldadura, corte u otras técnicas asociadas. La norma especifica la protección, incluidos los aspectos ergonómicos, contra los riesgos o peligros de diversos tipos: radiación, inflamabilidad, riesgos mecánicos y eléctricos. Esta norma define los términos utilizados y especifica las exigencias relacionadas con los materiales, el diseño y la fabricación.
- Riesgo mecánico B: impacto de energía media: Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg
- Riesgo mecánico F: energía de bajo impacto: Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
- Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Riesgo químico 3: Protección química contra gotas o salpicaduras de líquido. Gafas, gafas adaptadas con correa o protector facial obligatorio.
- Riesgo químico 4: Protección química contra partículas de polvo de gran tamaño > 5 micrómetros. Gafas obligatorias.
- Revestimiento Platinum™: El nuevo revestimiento exclusivo resistente a arañazos y al vaho garantiza aún más la seguridad, la fiabilidad y la comodidad. Lavable (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambos lados de la lente lo hace muy resistente a los arañazos y retrasa de forma duradera la aparición de empañamiento.
- Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
- Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, AntiUV |
Descripción | Modelo TRACPSF |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN166, EN170, EN172/5-2.5, riesgo mecánico B/F/T, riesgo químico 3/4, clase óptica 1, norma europea CE |
Tinción de lente | Ahumado |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Exteriores, protección, trabajo continuo |
Incluye | Bolsa de microfibra |
N.º por caja | 240/caja |
N.° por paquete | 1/bolsa, 10/paquete |
Peso (métrico) | 53 g |