Learn More
Thermo Scientific™ Trampa de partículas TracePLOT para instrumentos de cromatografía de gases
Proteja sus instrumentos de GC de los daños causados por partículas desalojadas que entran en el detector.
160.23€ - 188.74€
Especificaciones
Tipo Trampa de partículas
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de líquidos
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de GC
Longitud (métrico) 2,5 m
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10026224
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-860
0,32 mm
160.23€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
10609875
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-861
0,53 mm
188.74€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Proteja sus instrumentos de GC de los daños causados por partículas desalojadas que entran en el detector con las trampas de partículas Thermo Scientific™ TracePLOT para instrumentos de GC.
Incluye:
Dos conectores, columna de 2,5 m
Especificaciones
Especificaciones
Trampa de partículas
Cromatografía de líquidos
Instrumentos de GC
2,5 m
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.